Learn More
Hidróxido sódico, solución patrón de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Hidróxido sódico, HNaO, número de CAS-1310-73-2, 7732-18-5, aetznatron, ascarite, soda cáustica, soda, cáustica, lejía de sosa, hidrato de sodio, hidróxido sódico, hidróxido sódico na oh, solución de hidróxido sódico, cáustica blanca, 1 l, CHEBI:32145, de beige a blanco, de 0,0995 a 0,1005 N (20 °C), 1,0000 g/ml
34.00€ - 339.00€
Especificaciones
Nombre de nota | 0.1 N Standard Solution |
---|---|
CAS | 1310-73-2, 7732-18-5 |
Fórmula molecular | HNaO |
Fórmula lineal | NaOH |
Concentración | 0.0995 to 0.1005N (20°C) |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10637092
|
Thermo Scientific Acros
124190010 |
1 L | Frasco de plástico |
34.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10348573
|
Thermo Scientific Acros
124190025 |
2.5 L | Frasco de plástico |
51.80€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15179173
|
Thermo Scientific Acros
124190250 |
25 L | Lata de plástico |
339.00€
25 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétricaEspecificaciones
0.1 N Standard Solution | |
HNaO | |
0.0995 to 0.1005N (20°C) | |
01,1083; 05,616; 07,336; 08,460 | |
15, 8761 | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
sodio;hidróxido | |
14798 | |
40 | |
Polvo cristalino |
1310-73-2, 7732-18-5 | |
NaOH | |
MFCD00003548 | |
1.0000g/mL | |
sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
[OH-].[Na+] | |
39.997 | |
CHEBI:32145 | |
Pure |
RUO - Para uso exclusivo en investigación