Learn More
Hidróxido sódico, solución patrón de 0,1 N, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15179173 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Frasco de plástico
Lata de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15179173 25 L Lata de plástico 25 LT
10637092 1 L Frasco de plástico 1 LT
10348573 2.5 L Frasco de plástico 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15179173 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 124190250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    379.00€
    367.00€ / 25 litros
    Ahorro 12.00€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Hidróxido sódico, HNaO, número de CAS-1310-73-2, 7732-18-5, aetznatron, ascarite, soda cáustica, soda, cáustica, lejía de sosa, hidrato de sodio, hidróxido sódico, hidróxido sódico na oh, solución de hidróxido sódico, cáustica blanca, 1 l, CHEBI:32145, de beige a blanco, de 0,0995 a 0,1005 N (20 °C), 1,0000 g/ml
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Solución patrón volumétrica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sodium Hydroxide
Color Blanco a beige
Nombre de nota 0.1 N Standard Solution
CAS 1310-73-2, 7732-18-5
Fórmula molecular HNaO
Fórmula lineal NaOH
Concentración 0.0995 to 0.1005N (20°C)
Número MDL MFCD00003548
Fieser 01,1083; 05,616; 07,336; 08,460
Densidad 1.0000g/mL
Índice Merck 15, 8761
Sinónimo sodium hydroxide, caustic soda, sodium hydrate, white caustic, soda lye, aetznatron, ascarite, sodium hydroxide na oh, sodium hydroxide solution, soda, caustic
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and glycerol
Clave InChI HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Cantidad 25 L
SMILES [OH-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio;hidróxido
Peso molecular (g/mol) 39.997
PubChem CID 14798
ChEBI CHEBI:32145
Formula Weight (peso de la fórmula) 40
Grado Pure
Envase Lata de plástico
Gravedad específica 1
Forma física Polvo cristalino