Learn More
Brannan™ Hidrómetros Twaddell de vidrio sodocálcico
Para informar de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua. Los hidrómetros Twaddell Brannan™ se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
13.55€
Especificaciones
Cantidad | Paquete de 1 |
---|---|
Tipo | Hidrómetro Twaddle |
Exactitud | ±1Tw |
Incrementos | 1Tw |
Longitud (métrico) | 160 mm |
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12829177
|
Brannan™
10/101/0 |
De 0 a 24 TW |
13.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12839177
|
Brannan™
10/102/0 |
De 24 a 48 TW |
13.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12859177
|
Brannan™
10/104/0 |
De 74 a 102 TW |
13.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Para la creación de informes de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua.Los hidrómetros Twaddell Brannan™ se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
- 160 mm de longitud
- Con divisiones de un solo grado
- Ajustado para su uso a 15,6 °C
- Para líquidos de tensión superficial media
- Disponible para numerosos intervalos de Twaddell
Especificaciones
Paquete de 1 | |
±1Tw | |
160 mm |
Hidrómetro Twaddle | |
1Tw | |
Granalla de acero |