Learn More
Brannan™ Hidrómetros Twaddell
Descripción
Para la creación de informes de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua.Los hidrómetros Twaddell Brannan™ se han fabricado con vidrio sodocálcico, lastre de granalla de acero y resina de parafina sintética.
- 160 mm de longitud
- Con divisiones de un solo grado
- Ajustado para su uso a 15,6 °C
- Para líquidos de tensión superficial media
- Disponible para numerosos intervalos de Twaddell
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | Paquete de 1 |
| Tipo | Hidrómetro Twaddle |
| Exactitud | ±1Tw |
| Incrementos | 1Tw |
| Longitud (métrico) | 160 mm |
| Tipo de lastre | Granalla de acero |
| Intervalo de Baume | De 0 a 24 Twaddle |
| Para utilizar con (aplicación) | Para informar de la gravedad específica medida de un líquido en relación con el agua |
| Intervalo de gravedad específica | De 0 a 24 TW |