Learn More
DWK Life Sciences Vial de cierre de anillo a presión, 12 x 32 mm, ND11
Los viales de cierre de anillo a presión se caracterizan por su fácil manejo: no es necesario capsular/descapsular o usar una tapa roscada para abrir y cerrarlos.
Marca: DWK Life Sciences 225676
11.07 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.28400kg
Descripción
Los viales de cromatografía se pueden distinguir en función del tamaño y el acabado (rosca, para encapsular, a presión). Se suministran en vidrio de color transparente y ámbar y con o sin parche de escritura. Los tamaños de viales más comunes para viales de cromatografía de líquidos son 12 × 32 mm, así como 15 × 45 mm. Dependiendo del recurso, los 12 viales de 32 mm también se describirán como viales de 1,5 ml, 1,8 ml o 2 ml.
- Los viales con anillo a presión eliminan la necesidad de utilizar herramientas de encapsulado o desencapsulado
- Utilícelos junto con tapones a presión o cierres de aluminio de 11 mm
- La abertura un 40 % más grande mejora la accesibilidad de las muestras y reduce el riesgo de daños en la aguja del muestreador automático
- Envasados en cajas de PP a prueba de manipulación y que se pueden volver a cerrar para proteger contra la contaminación durante el transporte y el almacenamiento
- Parche de escritura de cerámica blanca opcional y marcas de relleno para facilitar el etiquetado
- Se recomiendan únicamente para aplicaciones de HPLC
Especificaciones
Ámbar con parche | |
Vidrio de borosilicato (5.1) | |
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) | |
32 mm | |
0,9 mm | |
Yes |
11,6 mm | |
1,5 ml | |
Esterilizable en autoclave | |
100 | |
ND11 |