Learn More
DWK Life Sciences Vial de cierre de anillo a presión, 12 x 32 mm, ND11
Los viales de cierre de anillo a presión se caracterizan por su fácil manejo: no es necesario capsular/descapsular o usar una tapa roscada para abrir y cerrarlos.
11.65€ - 13.85€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) | 11,6 mm |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato (5.1) |
Volumen (métrico) | 1,5 ml |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16606862
|
DWK Life Sciences
225673 |
Transparente |
12.55€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16616862
|
DWK Life Sciences
225674 |
Ámbar |
13.30€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16626862
|
DWK Life Sciences
225675 |
Transparente con parche |
13.85€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16636862
|
DWK Life Sciences
225676 |
Ámbar con parche |
11.65€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Los viales de cromatografía pueden diferenciarse en función del tamaño y tipo de boca (roscada, con reborde para capsular o con borde apto para cierres a presión). Disponibles en vidrio transparente y vidrio ámbar, con o sin campo de rotulado.Los tamaños de los viales más comunes para la cromatografía líquida son 12 x 32 mm y 15 x 45 mm. Dependiendo de los recursos, los viales de 12 x 32 mm también se denominan viales de 1,5 ml, 1,8 ml o 2,0 ml.- Los viales de cierre de anillo a presión no requieren de herramientas para capsular y descapsular
- Para el uso en combinación con tapas a presión o cápsulas de aluminio de 11 mm
- Con una abertura de un 40% más grande para mejorar el acceso a las muestras y reducir el riesgo de dañar la aguja del inyector automático de muestras
- El producto viene envasado en cajas de PP que permiten detectar manipulaciones y que se pueden volver a cerrar para proteger contra la contaminación durante el transporte y almacenamiento
- Opcionalmente disponible con campo de rotulado de cerámica blanca y marcas de llenado para facilitar el etiquetado
- Solo recomendado para aplicaciones de HPLC
Especificaciones
11,6 mm | |
1,5 ml | |
Esterilizable en autoclave | |
100 | |
ND11 |
Vidrio de borosilicato (5.1) | |
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) | |
32 mm | |
0,9 mm |