Learn More
DWK Life Sciences Tapa a presión con anillo, ND11
Las tapas a presión con anillo representan una solución práctica para cerrar los viales de cromatografía sin la necesidad de capsularlos o enroscar y desenroscar una tapa.
Marca: DWK Life Sciences 225780
18.34 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.03200kg
Descripción
A diferencia de los viales con tapón de rosca y tapón para encapsular, los viales con anillo a presión se eligen estrictamente para una mayor comodidad. Los tapones a presión pueden ser adecuados para aplicaciones que no requieren calentamiento de la muestra por encima de la temperatura ambiente y en las que se puede tolerar un rendimiento de sellado moderado.
- Envasados en bolsas de PE con cierre de cremallera con tira de aluminio desprendible para garantizar la seguridad prueba de manipulación y la posibilidad de volver a cerrar
Especificaciones
11 mm | |
12,09 mm | |
Caucho/PTFE | |
45 ± 5 shore A | |
5,84 mm | |
1,02 mm | |
ND11 |
Transparente | |
Polipropileno, caucho natural, PTFE, Polietileno | |
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) | |
Esterilizable en autoclave | |
100 | |
Parte superior abierta |