Learn More
DWK Life Sciences Tapa a presión con anillo, ND11
Las tapas a presión con anillo representan una solución práctica para cerrar los viales de cromatografía sin la necesidad de capsularlos o enroscar y desenroscar una tapa.
21.00€ - 31.85€
Especificaciones
Diámetro interior del cuello (métrico) 11 mm
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12,09 mm
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)
Dureza 45 ± 5 shore A
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Material Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material Precio Cantidad y disponibilidad  
16636882
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
225780
Polipropileno, caucho natural, PTFE, Polietileno
21.00€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 19-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16656882
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
225782
Polipropileno, silicona, PTFE, cortado en cruz, Polietileno
31.85€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
16666882
Ver documentos Detalles de la promoción
DWK Life Sciences
225783
Polipropileno, PTFE, silicona, Polietileno
29.15€
paquete de 100
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
A diferencia de los viales de boca capsulable o con rosca, los viales de cierre de anillo a presión son elegidos únicamente por su comodidad de uso. Las tapas a presión con anillo pueden ser adecuadas para aplicaciones que no requieren de un calentamiento de la muestra por encima de la temperatura ambiente y donde el rendimiento de hermeticidad moderado es tolerable.
  • Producto envasado en bolsas de PE con zona desgarrable a modo de precinto de seguridad antimanipulación y con cierre tipo zip para volver a cerrarlas
Especificaciones
Especificaciones
11 mm
12,09 mm
45 ± 5 shore A
5,84 mm
1,02 mm
ND11
Transparente
Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)
Esterilizable en autoclave
100
Parte superior abierta