Learn More
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes
This stereo zoom microscope comes with a 1:6.4 zoom range and an all metal body with classic illumination.
Marca:  Motic™ 1100201300161
Detalles adicionales : Peso : 3.40000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17804501
  • 755.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
The SMZ-160 is ideal for educational purposes in high schools and universities, but is also great for industrial quality control.
  • Greenough Zoom Optical System
  • 45° stereomicroscope head
  • 6:1 zoom ratio
  • Diopter Adjustment: ±5
Especificaciones
Especificaciones
Plain Stand
Auxiliary Objectives (0.3X, 0.5X, 0.63X, 0.75X, 1.5X, 2X)
WF 10X/20 mm
10X
Trinocular
100 mm