Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para filtrado cualitativo de discos de filtro de superficie suave de grado 3HW
Se utilizan para análisis de rutina cualitativos y aplicaciones técnicas. Los discos suaves de papel de filtro Sartorius™, grado 3-HW se pueden utilizar para la filtración a presión y en vacío. Los filtros de agua ultrapura están disponibles en formato de disco de filtro en una amplia variedad de diámetros.
Marca: Sartorius™ FT-3-303-090
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Description
Estos discos de papel de filtro de superficie suave se utilizan para análisis rutinario y cualitativo, como la aclaración y la determinación de sustancias. Los discos cuentan con un orificio central para aplicaciones técnicas. Los filtros son resistentes a la humedad por lo que son aptos para filtración en vacío o presión.- Fabricado con pulpa refinada y línters de algodón con un contenido de α-celulosa de más del 95 %
- Papel de filtro puro y técnico con un contenido de ceniza del 0,1 al 0,15 %
- Los filtros de grado 3-HW disponen de las siguientes características:
- Poros de calibre de medio a ancho para una velocidad de filtración moderadamente rápida
- Resistencia al estallido en húmedo de 15 kPa
- Peso base de 65 g/m2
- No estériles y en embalaje a granel
Specifications
Disco | |
De 8 a 12 μm | |
Para-análisis técnicos cualitativos, se utiliza para los análisis de rutina como aclaración, determinación de sustancias y también como discos con un orificio central para aplicaciones técnicas | |
Paquete de 100 | |
Cualitativo, técnico, suave |
Pulpa refinada y línteres de algodón | |
20 μm/seg | |
3HW | |
0,14 mm | |
90 mm |