Learn More
Bel-Art™ Raspadores resistentes a productos químicos lisos
Raspadores lisos y resistentes a productos químicos útiles para eliminar residuos de filtros, limpiar recipientes, mezclar y distribuir sólidos en líquidos o esparcir pastas en grandes áreas.
Marca: Bel-Art™ F36832-0001
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- LDPE liso con certificación de la FDA
- Se estrecha 9,5 mm al borde del cincel
- El extremo superior se extiende hasta un vástago hexagonal de 35 mm de ancho
Especificaciones
LDPE (grado FDA) | |
No | |
Blanco | |
72 in | |
183 cm |
No esterilizable en autoclave | |
No estériles | |
Tareas de eliminación de residuos, extensión, agitación o raspado | |
15,2 cm | |
12,7 cm |