Descripción
- LDPE liso con certificación de la FDA
- Se estrecha 9,5 mm al borde del cincel
- El extremo superior se extiende hasta un vástago hexagonal de 35 mm de ancho
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Raspador |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (L x An) | 15,2 x 12,7 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tareas de eliminación de residuos, extensión, agitación o raspado |
| Longitud del mango (métrico) | 91 cm |
| Material | LDPE (grado FDA) |