Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes SLIPFREE, empalme de sellado Vespel
Los empalmes Thermo Scientific™ SLIPFREE se utilizan con los conectores SLIPFREE para las columnas HPLC.
Marca: Thermo Scientific™ 36023
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Thermo Scientific™ SLIPFREE Ferrules are for use with SLIPFREE connectors for HPLC columns.
- Los empalmes Vespel sustituyen a los empalmes Vespel estándar suministrados con conectores de columna SLIPFREE
- Se ofrecen Kel-F y PEEK para aplicaciones en las que Vespel no es adecuado
Especificaciones
Conectores SLIPFREE para columnas HPLC | |
Casquillo de sellado PEEK | |
PEEK | |
PEEK |