Learn More
Thermo Scientific™ Empalmes SLIPFREE, empalme de sellado Vespel
Código de producto. p-4522211 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Material:
PEEK
Vespel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material unitSize
10404783 PEEK cada uno
10140643 Vespel cada uno
2 options
Código de producto. 10404783
Marca: Thermo Scientific™ 36023
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los empalmes Thermo Scientific™ SLIPFREE se utilizan con los conectores SLIPFREE para las columnas HPLC.
Los empalmes Thermo Scientific™ SLIPFREE se utilizan con los conectores SLIPFREE para las columnas HPLC.
  • Los empalmes Vespel sustituyen a los empalmes Vespel estándar suministrados con conectores de columna SLIPFREE
  • Se ofrecen Kel-F y PEEK para aplicaciones en las que Vespel no es adecuado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Empalme de sellado
Descripción Casquillo de sellado PEEK
Para utilizar con (equipo) Conectores SLIPFREE para columnas HPLC
Material PEEK