Learn More
Horst™ Slim Heating Tape with High Specific Heat Output
Double-laid heating conductors in a slim, insulated tape.
Marca:  Horst™ 25207
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10513282
  • 489.72€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Diseño fino.
  • Aislamiento eléctrico con PTFE.
  • Trenzado protector metálico de cobre chapado en níquel.
Especificaciones
Especificaciones
Radio de curvatura: 10 mm, grosor: 4 mm
230 V
1 m
4 mm
10,0 m
PTFE, cobre chapado en níquel
480 W
250 °C nominal