Learn More
Horst™ Cinta calefactora fina Horst con salida de calor específica alta
Código de producto. p-7161200
Click to view available options
Longitud (métrico):
1,0 m
10,0 m
2,0 m
3,0 m
Vataje:
50 W
100 W
150 W
480 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10659042
Marca: Horst™ 25202
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Conductores de calor de doble línea en una cinta de aislamiento fina.
  • Diseño fino.
  • Aislamiento eléctrico con PTFE.
  • Trenzado protector metálico de cobre chapado en níquel.
Especificaciones
Descripción Radio de curvatura: 10 mm, grosor: 4 mm
Longitud (métrico) 1,0 m
Tensión 230 V
Material PTFE, cobre chapado en níquel
Longitud del cable de alimentación (métrico) 1 m
Vataje 50 W
Anchura (métrico) 4 mm
Temperatura (métrico) 250 °C nominal