missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Notrax Skystep™ Red Rubber Kitchen Mat with Moulded Edges

Standalone rubber mats have a gritted surface pattern with ergonomic bubble to provide maximum fatigue relief while maintaining its anti-slip properties.

Marca:  Notrax 458S0035RD

Detalles adicionales : Peso : 16.00000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 17702148

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas


Descripción

Descripción

  • La alfombrilla de caucho independiente tiene un patrón de superficie revestido con burbuja ergonómica para proporcionar un máximo alivio de la fatiga mientras mantiene sus propiedades antideslizantes
  • La alfombrilla está diseñada para aspirar al suelo para evitar que se cambie mientras retiene aire en las cámaras para crear un efecto de almohadillado definitivo mientras se mantiene la alfombrilla ligera
Especificaciones

Especificaciones

59 in
Alfombrillas industriales y comerciales
90 cm
Rojo
Caucho de nitrilo
150 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote