Learn More
Masterflex™ Sensores de tubo de flujo de un solo uso
Cree un sistema de sensores de flujo de un solo uso que pueda personalizarse para cualquier aplicación deseada
Marca: Masterflex™ MFLX24507-08
Detalles adicionales : Peso : 0.22680kg
Descripción
- Sistemas modulares de sensores de flujo intercambiables con diseño de un solo uso
- Lecturas de medición precisas a flujo bajo: ±1 %
- Tubos de flujo desechables de bajo coste de funcionamiento para una producción óptima sin contaminación
- Ideal para aplicaciones de un solo uso, pero también adecuado para mediciones a largo plazo
- Los tubos de flujo y los sensores de la turbina se producen y prueban en condiciones de salas limpias
Especificaciones
176 °F | |
De 0,50 a 20 LPM | |
Ninguno | |
Sensor de flujo |
Montaje de PFA/abrazadera | |
80 °C | |
5 - 24 VDC |