Learn More
Hexafluoroantimonato de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
124.00€ - 439.00€
CAS | 26042-64-8 |
---|---|
Fórmula molecular | AgF6Sb |
Peso molecular (g/mol) | 343.61 |
Número MDL | MFCD00003401 |
Clave InChI | GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H |
Sinónimo | silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonate |
PubChem CID | 16687962 |
Nombre IUPAC | plata;hexafluoroantimonio(1-) |
SMILES | F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10571901
|
Thermo Scientific Acros
312500050 |
5 g | Frasco de plástico |
124.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10289793
|
Thermo Scientific Acros
312500250 |
25 g | Frasco de plástico |
439.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
26042-64-8 | |
343.61 | |
GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H | |
16687962 | |
F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+] |
AgF6Sb | |
MFCD00003401 | |
silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonate | |
plata;hexafluoroantimonio(1-) |
Especificaciones
Silver hexafluoroantimonate | |
Blanco a amarillo | |
97.5% min. (Argentometry) | |
AgSbF6 | |
05,577; 07,320; 17,17 | |
Solubility in water: soluble | |
F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+] | |
343.61 | |
343.61 |
26042-64-8 | |
Polvo cristalino | |
AgF6Sb | |
MFCD00003401 | |
silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonate | |
GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H | |
plata;hexafluoroantimonio(1-) | |
16687962 | |
98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Declaración de GHS P
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN:enjuagarse la boca.
NO inducir el vómito.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 247-429-1
RUO – Research Use Only