Learn More
Hexafluoroantimonato de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10289793 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Código de producto. 10289793
Marca: Thermo Scientific Acros 312500250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26042-64-8 | AgF6Sb | 343.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26042-64-8
Fórmula molecular AgF6Sb
Peso molecular (g/mol) 343.61
Número MDL MFCD00003401
Clave InChI GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonate
PubChem CID 16687962
Nombre IUPAC plata;hexafluoroantimonio(1-)
SMILES F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Silver hexafluoroantimonate
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal AgSbF6
Fieser 05,577; 07,320; 17,17
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.61
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de plástico