Learn More
Hexafluoroantimonato de plata, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10571901 5 g Frasco de plástico 5 g
10289793 25 g Frasco de plástico 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10571901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 312500050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 26042-64-8 | AgF6Sb | 343.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26042-64-8
Fórmula molecular AgF6Sb
Peso molecular (g/mol) 343.61
Número MDL MFCD00003401
Clave InChI GSXFODUDOAXUBF-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo silver hexafluoroantimonate, silver hexafluoroantimonate v, silver hexafluorostiboranuide, silver 1+ hexafluorostibanuide, ag.f6sb, silverhexafluoroantimonate, agsbf6, acmc-209tq8, ksc492g5j, silver i hexafluoroantimonate
PubChem CID 16687962
Nombre IUPAC plata;hexafluoroantimonio(1-)
SMILES F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.[Ag+]
Spécification
Nombre del producto químico o material Silver hexafluoroantimonate
Color Blanco a amarillo
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Fórmula lineal AgSbF6
Fieser 05,577; 07,320; 17,17
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 343.61
Porcentaje de pureza 98%
Envase Frasco de plástico
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.