Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BPX70 GC Capillary Column
SGE BPX70 GC Capillary Column is an MS premium, low bleed column with high polarity specifically designed for fatty acid methyl ester (FAME) analysis
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 054622
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Alta temperatura
- Diseñada a medida para la separación de FAME
- Ideal para separación de isómeros cis/trans
- Fase polar
Especificaciones
0,25 mm | |
BPX70 | |
50 °C a 250/260 °C | |
30 mm |
Columna capilar para GC | |
250/260 °C | |
0,25 mm | |
1 unidad |