Learn More
Trajan Scientific and Medical™ BPX70 GC Capillary Column
SGE BPX70 GC Capillary Column is an MS premium, low bleed column with high polarity specifically designed for fatty acid methyl ester (FAME) analysis
740.00€ - 1350.00€
Especificaciones
Fase estacionaria | BPX70 |
---|---|
Tipo | Columna capilar para GC |
Temperatura máxima | 250/260 °C |
Intervalo de temperatura | 50 °C a 250/260 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10441041
|
Trajan Scientific and Medical™
054617 |
0,32 mm | 60 m |
1350.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12634955
|
Trajan Scientific and Medical™
054623 |
0,25 mm | 60 m |
1285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12624955
|
Trajan Scientific and Medical™
054622 |
0,25 mm | 30 mm |
740.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- High temperature
- Custom designed for separation of FAMEs
- Ideal for cis/trans isomer separation
- Polar phase
Especificaciones
BPX70 | |
Columna capilar para GC | |
250/260 °C | |
50 °C a 250/260 °C |