missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan Scientific and Medical™ BPX70 GC Capillary Column

SGE BPX70 GC Capillary Column is an MS premium, low bleed column with high polarity specifically designed for fatty acid methyl ester (FAME) analysis

Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 054617

Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 10441041

  • 1350.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Alta temperatura
  • Diseñada a medida para la separación de FAME
  • Ideal para separación de isómeros cis/trans
  • Fase polar
Especificaciones

Especificaciones

0,32 mm
BPX70
50 °C a 250/260 °C
60 m
Columna capilar para GC
250/260 °C
0,25 μm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales