Learn More
Macherey-Nagel™ Silica G-HR Adsorbent with Gypsum Binder
Marca: Macherey-Nagel™ 816410.5
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Especificaciones
5000 g | |
Adsorbente de sílice G-HR | |
Alta pureza | |
0,75 ml/g | |
500 |
TLC | |
3 - 20 µm | |
7 | |
60 Å |