Learn More
Macherey-Nagel™ Adsorbente de sílice G-HR con ligante de yeso
Código de producto. p-8012418 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10053081 1000 g 1 Kg
10649201 5000 g 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10053081 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 816410.1
Especificaciones
Cantidad 1000 g
Para utilizar con (aplicación) TLC
Tipo de producto Adsorbente de sílice G-HR
Tamaño de partículas 3-20 μm
Grado Alta pureza
Intervalo de pH 7
Volumen de poro 0,75 ml/g
Tamaño de poro 60 Å
Área de la superficie (métrico) 500