Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilFlow™ Replacement Fused Silica Tubing
Microfluidic platform for multi-dimensional GC.
51.10€
Especificaciones
Descripción | Tubos de repuesto de sílice fundida |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 0,363 mm |
Longitud global (métrico) | 2 m |
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13569000
|
Trajan Scientific and Medical™
123750 |
Tubos de repuesto de sílice fundida SilFlow de 0,363 mm × 0,05 mm × 2m (DE × DI × L) |
51.10€
2 metros |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15209193
|
Trajan Scientific and Medical™
123752 |
Tubos de repuesto de sílice fundida SilFlow de 0,363 mm × 0,15mm × 2m (DE × DI × L) |
51.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15219193
|
Trajan Scientific and Medical™
123753 |
Tubos de repuesto de sílice fundida SilFlow de 0,363 mm × 0,2mm × 2m (DE × DI × L) |
51.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Enhanced GC connectivity
- Replacement ferrules and tubing available
Especificaciones
Tubos de repuesto de sílice fundida | |
0,363 mm | |
2 m |