Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilFlow™ Replacement Fused Silica Tubing
Microfluidic platform for multi-dimensional GC.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 123752
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15209193
  • 51.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conectividad para GC mejorada
  • Empalmes y tubos de repuesto disponibles
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de repuesto de sílice fundida SilFlow de 0,363 mm × 0,15mm × 2m (DE × DI × L)
0,15 mm
2 m
Tubos de repuesto de sílice fundida
0,363 mm