Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilFlow™ Ferrules
Microfluidic platform for multi-dimensional GC.
115.00€ - 200.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15259173
|
Trajan Scientific and Medical™
123713 |
Empalmes SilFlow de 0,35 mm de DI | 5/paq. |
200.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15269173
|
Trajan Scientific and Medical™
123715 |
Empalmes y pines de obturación SilFlow | 10/paq. |
115.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15299183
|
Trajan Scientific and Medical™
123742 |
Empalmes SilFlow de 0,8 mm de DI | 10/paq. |
200.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Enhanced GC connectivity
- Replacement ferrules and tubing available
Especificaciones
Empalmes y pines |