Learn More
Trajan Scientific and Medical™ SilFlow™ Ferrules
Microfluidic platform for multi-dimensional GC.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 123713
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15259173
  • 200.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Conectividad para GC mejorada
  • Empalmes y tubos de repuesto disponibles
Especificaciones
Especificaciones
Empalmes y pines
Empalmes SilFlow de 0,35 mm de DI
5/paq.
35 mm