Learn More
BRAND™ Tubo de bureta de repuesto para bureta automática SILBERBRAND
El tubo de bureta de repuesto SILBERBRAND es adecuado para su uso con una bureta automática.
Marca: BRAND™ 23723
66.04 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Para el uso con buretas automáticas
- Dr. Patrón de Dr. Schilling
Especificaciones
Bureta de repuesto para bureta Schilling automática de 25 ml SILBERBRAND Schellb., AR-GLAS™, vidrio ámbar, l. 390 mm | |
25 ml | |
Bureta automática | |
Bureta de repuesto |
Ámbar | |
390 mm | |
AR-GLAS™ |