Learn More
BRAND™ Tubo de bureta de repuesto para bureta automática SILBERBRAND
Código de producto. p-7164794 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 ml
50 ml
Color:
Transparente
Ámbar
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
10606331 25 ml Transparente cada uno
10552964 25 ml Ámbar cada uno
10218464 50 ml Ámbar cada uno
3 options
Código de producto. 10606331
Marca: BRAND™ 23716
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El tubo de bureta de repuesto SILBERBRAND es adecuado para su uso con una bureta automática.
  • Para el uso con buretas automáticas
  • Dr. Patrón de Dr. Schilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bureta de repuesto para bureta automática Schilling de 25 ml, SILBERBRAND, Schellbach, vidrio de borosilicato 3.3, longitud 380 mm
Color Transparente
Capacidad (métrico) 25 ml
Longitud (métrico) 380 mm
Para utilizar con (equipo) Bureta automática
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Tipo Bureta de repuesto