Learn More
BRAND™ Bureta automática SILBERBRAND con llave de paso de PTFE
Bureta automática SILBERBRAND equipada con una llave de paso lateral y una llave de paso i.
Marca: BRAND™ 22332
Detalles adicionales : Peso : 1.34000kg
Descripción
- Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
- Llaves intercambiables
- Calibradas para administrar (TD, Ex)
- Con llave de vidrio en la llave de paso de valoración e intermedia
- Puesta a cero automática
- Llave de paso intermedia para recircular el líquido residual
Especificaciones
25 ml | |
Frasco de 2000 ml | |
12 meses |
0,1 ml | |
Llave de paso i, llave de paso lateral ámbar, PTFE |