Learn More
BRAND™ Bureta automática SILBERBRAND con llave de paso de PTFE
Código de producto. p-7164757 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
Frasco de 2000 ml
Sin frasco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye unitSize
10471141 Frasco de 2000 ml cada uno
10663012 Sin frasco cada uno
2 options
Código de producto. 10471141
Marca: BRAND™ 22332
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Bureta automática SILBERBRAND equipada con una llave de paso lateral y una llave de paso i.
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Llaves intercambiables
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Con llave de vidrio en la llave de paso de valoración e intermedia
  • Puesta a cero automática
  • Llave de paso intermedia para recircular el líquido residual
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Graduaciones 0,1 ml
Incluye Frasco de 2000 ml
Llaves de paso Llave de paso i, llave de paso lateral ámbar, PTFE
Garantía 12 meses