Learn More
Trajan™ Shimadzu Splitless Direct Wide Bore Liner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan™ 09208401
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12974011
  • 60.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento de calibre ancho directo sin divisiones
139 mm
5 mm
1 unidad
3,4 mm
GC Shimadzu 9 A/16 A