Learn More
Trajan™ Shimadzu Splitless Direct Wide Bore Liner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
60.30€ - 239.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 139 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimiento de entrada para GC, revestimiento de calibre ancho directo sin divisiones |
Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
Para utilizar con (equipo) | GC Shimadzu 9 A/16 A |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12964011
|
Trajan™
092084 |
5/paq. |
239.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12974011
|
Trajan™
09208401 |
1 unidad |
60.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Shimazdu instruments
Especificaciones
139 mm | |
3,4 mm | |
GC Shimadzu 9 A/16 A |
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento de calibre ancho directo sin divisiones | |
5 mm |