Learn More
Trajan™ Shimadzu Splitless Direct Wide Bore Liner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan™ 092084
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12964011
  • 239.00€ / paquete de 5
Fecha estimada de envío: 21-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de entrada para GC, revestimiento de calibre ancho directo sin divisiones
139 mm
5 mm
5/paq.
3,4 mm
GC Shimadzu 9 A/16 A