Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu 17A, 2014 and 2025 Split / Splitless FocusLiner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 09206225
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12993991
  • 840.00€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 25-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cada lote de revestimientos probados para la actividad
  • Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
  • Para su uso con instrumentos Shimazdu
Especificaciones
Especificaciones
Revestimientos de entrada para GC
95 mm
5 mm
25/paq.
3,4 mm
Instrumentos para GC Shimadzu