Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Shimadzu 17A, 2014 and 2025 Split / Splitless FocusLiner
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
49.20€ - 840.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 95 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimientos de entrada para GC |
Diámetro interior (métrico) | 3,4 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos para GC Shimadzu |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12983991
|
Trajan Scientific and Medical™
09206201 |
1 unidad |
49.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12993991
|
Trajan Scientific and Medical™
09206225 |
25/paq. |
840.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Shimazdu instruments
Especificaciones
95 mm | |
3,4 mm | |
Instrumentos para GC Shimadzu |
Revestimientos de entrada para GC | |
5 mm |