Learn More
Justrite Shelves for EN Cabinet 226-EN 2903
Additional shelf accessory for EN Cabinets 226-EN. Choice of installed or pull out shelves in stainless steel or epoxy coated finishings.
Marca: Justrite JCBSROLL00
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Selección de estantes de acero inoxidable o con revestimiento de epoxi
- Selección de estantes instalados o extraíbles
Especificaciones
Gris claro | |
JCBSROLL00 | |
Acero | |
49 cm |
Estante | |
42 cm | |
Cabina EN 226-EN |