Learn More
Justrite Estantes para cabina EN 226-EN 2903
Código de producto. p-7227225
Click to view available options
Modelo:
JCBS120S00
JCBS60S000
JCBSROLL00
Longitud (métrico):
49 cm
109 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17792388
Marca: Justrite JCBS60S000
Accesorio de estante adicional para cabinas EN 226-EN. Selección de estantes instalados o extraíbles en acabados de acero inoxidable o con revestimiento de epoxi.
  • Selección de estantes de acero inoxidable o con revestimiento de epoxi
  • Selección de estantes instalados o extraíbles
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Cabina EN 226-EN
Longitud (métrico) 49 cm
Modelo JCBS60S000
Anchura (métrico) 42 cm
Color Gris claro
Material Acero
Tipo de producto Estante