Learn More
Hospidex™ Bolsas de riesgo biológico de cartón SharpSafe™
Utilice las bolsas de riesgo biológico de cartón SharpSafe™ para una eliminación de residuos eficaz. Estos recipientes facilitan el proceso que es fundamental no solo para evitar multas, sino también para evitar la propagación de enfermedades infecciosas.
Brand: Hospidex™ ONDANDEC50
Additional Details : Peso : 5.80000kg
Description
- Cartón
- Varios tamaños y colores.
- Desechables
Specifications
Bolsa de cartón de riesgo biológico | |
Marrón | |
Cartón |
50 l | |
Sí | |
50 mm |