Learn More
Hospidex™ Bolsas de cartón para riesgos biológicos SharpSafe™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
50 L
50 l
Color:
Blanco
Marrón
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Descripción
- Cartón
- Varios tamaños y colores.
- Desechables
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 l |
| Color | Marrón |
| Desechables | Sí |
| Material | Cartón |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tipo de producto | Bolsa de cartón de riesgo biológico |