Learn More
Epredia™ Cámaras Cytofunnel™ EZ Shandon™ individuales con filtros blancos
Optimice el rendimiento celular con las cámaras Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ con tapones y filtros blancos.
Marca: Epredia™ A78710020
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
Optimice la producción celular con las cámaras Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ con tapones y filtros blancos. Una cámara de muestras desechable con tapón y filtro blanco premontado para ofrecer una mayor absorbencia; este producto está pensado para un solo uso con todas las aplicaciones de la citocentrífuga Thermo Scientific™ Shandon™ Cytospin™.
- Reduce el riesgo de exposición a muestras patógenas
- Desechable para ahorrar las largas tareas de descontaminación y limpieza
- Disminuye la posibilidad de contaminación cruzada
- Eliminan la necesidad de Cytoclips™ metálicos
- Preparaciones de capa fina más rentables en comparación con otros métodos de capa fina
- Volumen de muestra máximo de 0,5 ml
- Incluye área de depósito de células de 6 mm de diámetro
- Tapones
- Ilustraciones sencillas sobre el funcionamiento
Especificaciones
Blanco | |
200/caja | |
De 0,1 a 0,5 ml |
Sí | |
EZ Single Cytofunnel™, con tarjetas de filtro y tapones |