Learn More
Epredia™ Cámaras Cytofunnel™ EZ Shandon™ individuales con filtros blancos
Optimice el rendimiento celular con las cámaras Epredia™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ con tapones y filtros blancos.
130.00€ - 692.00€
Especificaciones
Color Blanco
Desechables
Tipo EZ Single Cytofunnel™, con tarjetas de filtro y tapones
Volumen (métrico) De 0,1 a 0,5 ml
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11972345
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
A78710003
40 paquete
130.00€
paquete de 40
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
12648166
Ver productos accesorios Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
A78710020
200/caja
692.00€
paquete de 200
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 15-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Optimice la producción celular con las cámaras Thermo Scientific™ Shandon™ EZ Single Cytofunnel™ con tapones y filtros blancos. Una cámara de muestras desechable con tapón y filtro blanco premontado para ofrecer una mayor absorbencia; este producto está pensado para un solo uso con todas las aplicaciones de la citocentrífuga Thermo Scientific™ Shandon™ Cytospin™.
  • Reduce el riesgo de exposición a muestras patógenas
  • Desechable para ahorrar las largas tareas de descontaminación y limpieza
  • Disminuye la posibilidad de contaminación cruzada
  • Elimina la necesidad de usar pinzas metálicas Epredia™ Shandon™ Cytoclips™
  • Preparaciones de capa fina más rentables en comparación con otros métodos de capa fina
  • Volumen de muestra máximo de 0.5 ml
  • Incluye área de depósito de células de 6 mm de diámetro
Incluye:
  • Tapones
  • Ilustraciones sencillas sobre el funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
EZ Single Cytofunnel™, con tarjetas de filtro y tapones
De 0,1 a 0,5 ml