Learn More
Epredia™ Casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Shandon™ II en paquetes de tubos
Facilite el proceso de etiquetado de muestras de biopsia rápido y fiable con los casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Epredia™ ShandonTM II en paquetes de tubos.
Marca: Epredia™ B1000730GY
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Facilite el proceso de etiquetado de muestras de biopsia rápido y fiable con los casetes de procesamiento/inclusión de biopsia Thermo Scientific™ Shandon™ II en paquetes de tubos. Estos casetes para su uso con la etiquetadora de casetes MicroWriter o para facilitar el almacenamiento.
- La superficie de escritura es plana en un ángulo de 45°
- Tapa de bloqueo sujeta mediante dos bisagras
- abertura frontal o trasera
Información sobre pedidos:
- Envasado en tubos de 75 casetes
Especificaciones
Small Square Pore | |
45° | |
Gray | |
Biopsy Cassette |