Learn More
Invitrogen™ Human SGK (SGK1), GST Tag Recombinant Protein
Human SGK (SGK1), GST Tag Recombinant Protein
Marca:  Invitrogen™ PR7358A
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15418573
  • 1826.00€ / 100 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
SGK (SGK1) may be a transcriptional target for p38/MAPK in hepatoma cells.
Especificaciones
Especificaciones
NP_005618, S589D
69.7 kDa
SGK (SGK1)
Human
GST Tag
Ser⁄Thr Kinases: AGC Group
Baculovirus
Recombinant, Catalytic
Serine/Threonine Kinases
Kinase Assay
100μg
SGK Kinase Family
Recombinant
Storage Buffer: 50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Dry Ice
Kinases & Inhibitors
Liquid
Signal Transduction