Learn More
Invitrogen™ Human SGK (SGK1), GST Tag Recombinant Protein
Human SGK (SGK1), GST Tag Recombinant Protein
Marca:  Invitrogen™ PV4056
Detalles adicionales : Peso : 0.00900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10392363
  • en la oferta / 1 miligramo
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
SGK (SGK1) may be a transcriptional target for p38/MAPK in hepatoma cells.
Especificaciones
Especificaciones
NP_005618, S589D
50mM Tris, pH 7.5, 150mM NaCl, 0.5mM EDTA, 0.02% Triton X-100, 2mM DTT, 50% glycerol
1mg
RUO - research use only
SGK (SGK1)
Human
GST Tag
Frozen
Enzyme and Protein Activity Assay, Kinase Assay, Protein Assays and Analysis, Protein Biology
69.7kDa
Store at -80°C. At first use, aliquot and store at -80°C to avoid multiple freeze-thaws.
Catalytic
SGK Kinase Family
Recombinant
Baculovirus
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers