Learn More
Trajan™ Varian Splitless Liner with Single Taper
The unique deactivation process of SGE inlet liners provides excellent analysis for a wide range of compounds
53.00€ - 212.00€
Especificaciones
Longitud (métrico) | 54 mm |
---|---|
Product Type Specs | Revestimientos de entrada para GC |
Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10377002
|
Trajan™
092039 |
5/paq. |
212.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12923981
|
Trajan™
09203901 |
1 unidad |
53.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Each batch of liners tested for activity
- Manufactured from borosilicate glass
- Color coded by geometry for easy identification
- For use with Varian/Bruker instruments
Especificaciones
54 mm | |
Revestimientos de entrada para GC | |
2 mm | |
5 mm |