Learn More
Trajan™ Revestimiento con divisiones/sin divisiones con una sola junta cónica
Descripción
- Cada lote de revestimientos probados para la actividad
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Codificados con colores según la geometría para facilitar la identificación
- Para su uso con instrumentos Varian/Bruker
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Revestimientos de entrada para GC |
| Cantidad | 5/paq. |
| Longitud (métrico) | 54 mm |
| Diámetro interior (métrico) | 2 mm |
| Diámetro exterior (imperial) | 5 mm |